Läs mer
1H-bensotrizol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl)fosfoniumhexafluorfosfat, 98 %
Produktkod. 11450788
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450788 5 g 5g
11460788 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450788 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25251.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1324.22 SEK
    1188.65 SEK / 5g
    Save 135.57 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 128625-52-5 | C18H28F6N6OP2 | 520,401 g/mol
1H-bensotriazol-1-yloxitri(1-pyrrolidinyl)fosfoniumhexafluorfosfat är ett peptidkopplingsreagens som används i fastfaspeptidsyntes. Det används också som ersättning för (bensotriazol-1-yloxi)tris(dimetylamino)fosfoniumhexafluorfosfat (BOP)-reagenset.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1H-bensotriazol-1-yloxitri(1-pyrrolidinyl) fosfoniumhexafluorfosfat är ett peptidkopplingsreagens som används i fastfaspeptidsyntes. Det används också som ersättning för (bensotriazol-1-yloxi)tris(dimetylamino)fosfoniumhexafluorfosfat (BOP)-reagenset.
Löslighet Löslig i kloroform
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med oxidationsmedel och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128625-52-5
Molekylformel C18H28F6N6OP2
Molekylvikt (g/mol) 520.401
MDL-nummer MFCD00077411
InChI-nyckel VIAFLMPQBHAMLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym pybop, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl oxy tri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, benzotriazol-1-yloxy tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazole-1-yl-oxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 1h-benzotriazol-1-yloxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yloxytris pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, benzotriazole-1-yl-oxy-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxy-tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinphosphonium hexafluorophosphate
PubChem CID 2724699
IUPAC-namn bensotriazol-1-yloxi(tripyrrolidin-1-yl)fosfanium;hexafluorfosfat
LEDER C1CCN(C1)[P+](N2CCCC2)(N3CCCC3)ON4C5=CC=CC=C5N=N4.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate
Smältpunkt ∼155°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 3584612
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in chloroform.
Formel vikt 520.4
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.