Läs mer
1H-Bensotrizol-1-yloxytris(dimetylamino)fosfoniumhexafluorfosfat, 98 %
Produktkod. 11443187
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443187 1 g 1g
11453187 5 g 5g
11463187 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16140.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 56602-33-6 | C12H22F6N6OP2 | 442,287 g/mol
1H-bensotriazol-1-yloxitris(dimetylamino)fosfoniumhexafluorfosfat används som ett reagens för peptidkoppling, laktonisering, selektiv förestring, amidering av alfa-aminosyror utan racemisering och syntes av magnolamid för antioxidativ aktivitet och katalysator för 9-amidboxamid-akridinderivat. Det används också som en prekursor för syntes av fenylestrar av aminosyror. Det fungerar som ett substitut för (bensotriazol-1-yloxi)tris(dimetylamino)fosfoniumhexafluorfosfat (BOP) reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1H-bensotriazol-1-yloxitris(dimetylamino)fosfoniumhexafluorfosfat används som reagens för peptidkoppling, laktonisering, selektiv förestring, amidering av alfa-aminosyror utan racemisering och syntes av magnolamid för antioxidativ aktivitet och katalysator för 9-acridinderivat. Det används också som en prekursor för syntes av fenylestrar av aminosyror. Det fungerar som ett substitut för (bensotriazol-1-yloxi)tris(dimetylamino)fosfoniumhexafluorfosfat (BOP) reagens.
Löslighet
Löslig i metanol, aceton och diklormetan. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56602-33-6
Molekylformel C12H22F6N6OP2
Molekylvikt (g/mol) 442.287
MDL-nummer MFCD00011948
InChI-nyckel MGEVGECQZUIPSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym bop reagent, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl oxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate v, castro's reagent, bop-reagent, benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino-phosphonium hexafluorophosphate, ccris 2602, castros reagent, tri dimethylamino benzotriazol-1-yloxyphosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yloxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate
PubChem CID 151348
IUPAC-namn bensotriazol-1-yloxi-tris(dimetylamino)fosfanium;hexafluorfosfat
LEDER CN(C)[P+](N(C)C)(N(C)C)ON1C2=CC=CC=C2N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate
Smältpunkt ∼138°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1325
Beilstein 4287025
Formel vikt 442.29
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.