Läs mer
1H-Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate, 98%
Beskrivning
1H-bensotriazol-1-yloxitris(dimetylamino)fosfoniumhexafluorfosfat används som ett reagens för peptidkoppling, laktonisering, selektiv förestring, amidering av alfa-aminosyror utan racemisering och syntes av magnolamid för antioxidativ aktivitet och katalysator för 9-amidboxamid-akridinderivat. Det används också som en prekursor för syntes av fenylestrar av aminosyror. Det fungerar som ett substitut för (bensotriazol-1-yloxi)tris(dimetylamino)fosfoniumhexafluorfosfat (BOP) reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1H-bensotriazol-1-yloxitris(dimetylamino)fosfoniumhexafluorfosfat används som reagens för peptidkoppling, laktonisering, selektiv förestring, amidering av alfa-aminosyror utan racemisering och syntes av magnolamid för antioxidativ aktivitet och katalysator för 9-acridinderivat. Det används också som en prekursor för syntes av fenylestrar av aminosyror. Det fungerar som ett substitut för (bensotriazol-1-yloxi)tris(dimetylamino)fosfoniumhexafluorfosfat (BOP) reagens.
Löslighet
Löslig i metanol, aceton och diklormetan. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H-Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate |
| Smältpunkt | ∼138°C (decomposition) |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN1325 |
| Beilstein | 4287025 |
| Formel vikt | 442.29 |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.