Läs mer
1H-Benzotriazole-1-carboxaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H-Benzotriazole-1-carboxaldehyde |
| CAS | 72773-04-7 |
| Molekylformel | C7H5N3O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5N3O/c11-5-10-7-4-2-1-3-6(7)8-9-10/h1-5H |
| LEDER | O=Cn1nnc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | benzotriazole-1-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.13 |
| Formel vikt | 147.0433 |