Läs mer
1H-Benzotriazole-1-carboxamidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H-Benzotriazole-1-carboxamidine Hydrochloride |
| CAS | 19503-22-1 |
| Molekylformel | C7H8ClN5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1H-Benzotriazole-1-carboxamidine Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N5.ClH/c8-7(9)12-6-4-2-1-3-5(6)10-11-12;/h1-4H,(H3,8,9);1H |
| LEDER | NC(N1C2=CC=CC=C2N=N1)=N.Cl |
| IUPAC-namn | 1H-benzo[d][1,2,3]triazole-1-carboximidamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.62 |
| Formel vikt | 197.05 |