Läs mer
1H-Benzotriazole-4,5,6,7-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzotriazole-d4 |
| CAS | 1185072-03-0 |
| Molekylformel | C6 D4 H N3 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 1 H-Benzotriazole-4,5,6,7-d4, 1 H-Benzotriazole D4 (Phenyl D4) |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4 H,(H,7,8,9)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2[nH]nnc2c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 4,5,6,7-tetradeuterio-1 H-benzotriazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 123.149 |
| Formel vikt | 123.073 g/mol |
| Visa mer |