Läs mer
1H-Benzotriazol, ≥99,0 %, Solstice
Produktkod. 15681190
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15681190 100 g Polyflaska 100g
1 options
Produktkod. 15681190 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 12798100G
 Begränsad artikel
I lager
för amperometrisk det. av Cu,≥ 99,0 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Benzotriazole
CAS 95-14-7
Smältpunkt 95 °C till 99 °C
Färg Beige
pH 6,0 till 7,0 (vid 100g/L 20 °C)
Flampunkt 170 °C (338 °F)
Tändningsrester ≤0,1 %
Förpackning Polyflaska
Molekylformel C6H5N3
MDL-nummer MFCD00005699
Kvantitet 100 g
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 112133
Synonym 1h-benzotriazole, benzotriazole, 1,2,3-benzotriazole, 1h-benzo d 1,2,3 triazole, azimidobenzene, 1h-1,2,3-benzotriazole, aziminobenzene, benztriazole, benzene azimide, benzisotriazole
InChI-nyckel QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC2=NNN=C2C=C1
IUPAC-namn 2H-bensotriazol
Molekylvikt (g/mol) 119.127
PubChem CID 7220
ChEBI CHEBI:75331
Formel vikt 119,12 g/mol
Procent renhet ≥99.0%
Fysisk form Fast