Läs mer
1H-benzotriazol, 99 %
Beskrivning
1H-bensotriazol är ett antikorrosivt medel som är användbart vid avisning av flygplan och frostskyddsvätskor. Det används också i diskmedel. Vidare används det som ett bindemedel i fotografiska emulsioner och även användbart som ett reagens för bestämning av silver i analytisk kemi. Det fungerar också som en korrosionsinhibitor i atmosfären och under vattnet. Vidare används det vid syntes av aminer från glyoxal.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1H-bensotriazol är ett korrosionsskyddsmedel som är användbart vid avisning av flygplan och frostskyddsvätskor. Det används också i diskmedel. Vidare används det som ett bindemedel i fotografiska emulsioner och även användbart som ett reagens för bestämning av silver i analytisk kemi. Det fungerar också som en korrosionsinhibitor i atmosfären och under vattnet. Vidare används det vid syntes av aminer från glyoxal.
Löslighet Löslig i vatten
, bensen, toluen, kloroform, etanol och N,N-dimetylformamid.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och tungmetaller.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H-Benzotriazole |
| Smältpunkt | 96 °C till 99 °C |
| Densitet | 1.36 |
| pH | 6.0 till 7.0 |
| Kokpunkt | 204 °C (15 mmHg) |
| Flampunkt | 212 °C (413 °F) |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 1000 g |
| Beilstein | 112133 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 1H-Benzotriazole
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P391-Samla upp spill.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Benzotriazole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.