Läs mer
1H-Benzotriazole, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 99°C |
| Densitet | 1.36 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 350°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00005699 |
| Kvantitet | 500 g |
| Synonym | 1H-Benzotriazole, 1H-Benzotriazole |