Learn More
1H-Benzotriazole, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15881781
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15881781 500 g 500g
15836750 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15881781 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8223150500
 Restricted Item
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-14-7
Grade Research
Molecular Weight (g/mol) 119.12
Specifica
Melting Point 99°C
Density 1.36 g/cm3 at 20°C
Boiling Point 350°C/1013 hPa
MDL Number MFCD00005699
Quantity 500 g
Synonym 1H-Benzotriazole, 1H-Benzotriazole
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.