Läs mer
(1H-Imidazol-1-yl)(phenyl)methanone, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 31030042
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31030042 1 g
31021831 250 mg
31029697 25 g
31023222 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31030042 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1434051g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1H-Imidazol-1-yl)(phenyl)methanone
CAS 10364-94-0
Molekylformel C10H8N2O
MDL-nummer MFCD00014499
Kvantitet 1 g
LEDER O=C(N1C=NC=C1)C2=CC=CC=C2
Molekylvikt (g/mol) 172.18
Procent renhet 95%