Läs mer
1H-imidazol-2-ylmetanolhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10452434
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10452434 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10160632 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10452434 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC08909DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 116177-22-1
Molekylformel C4H7ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 134.563
MDL-nummer MFCD03659700
InChI-nyckel FEORNCWZOSTSRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-imidazol-2-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-2-yl methanol hydrochloride, imidazolylmethanol hydrochloride, hydroxymethylimidazole hydrochloride, hydroxymethyl imidazole hydrochloride, imidazol-2-ylmethan-1-ol, chloride
PubChem CID 2776278
IUPAC-namn lH-imidazol-2-ylmetanol;hydroklorid
LEDER C1=CN=C(N1)CO.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-imidazol-2-ylmethanol hydrochloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 134.57
Procent renhet 97%