Läs mer
1H-Imidazole-2-carboxaldehyde, TRC
Produktkod. 30393529
Change view
Kvantitet:
2.5 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30393529 5 g -
30395978 2.5 g 2.5g
30408766 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30393529 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI3502155G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10111-08-7
Molekylformel C4H4N2O
Molekylvikt (g/mol) 96.09
Synonym Imidazole-2-carboxaldehyde, 1H-Imidazole-2-carbaldehyde, 2-Formylimidazole, 2-Imidazolecarbaldehyde, 2-Imidazolylformaldehyde
IUPAC-namn 1H-imidazole-2-carbaldehyde
LEDER O=Cc1ncc[nH]1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Imidazole-2-carboxaldehyde
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H4N2O/c7-3-4-5-1-2-6-4/h1-3H,(H,5,6)
Formel vikt 96.0324