Läs mer
1H-imidazol-2-karboxaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H-Imidazole-2-carboxaldehyde |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N2O/c7-3-4-5-1-2-6-4/h1-3H,(H,5,6) |
| Formel vikt | 96.0324 |