Läs mer
1H-imidazol-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10228262
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10228262 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10081134 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10228262 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC08901DA
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 16042-25-4
Molekylformel C4H4N2O2
Molekylvikt (g/mol) 112.088
InChI-nyckel KYWMCFOWDYFYLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-imidazolecarboxylic acid, imidazole-2-carboxylic acid, unii-o9g6515vc1, 1h-imidazolecarboxylic acid, 2-imidazolecarboxylicacid, 2-imidazocarboxylic acid, 1h-imidazole-2-carboxylicacid, imidazolecarboxylic, acmc-1avrt, 2-carboxy-1h-imidazole
PubChem CID 574321
IUPAC-namn lH-imidazol-2-karboxylsyra
LEDER C1=CN=C(N1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Imidazole-2-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 112.09
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1H-Imidazole-2-carboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Imidazole-2-carboxylic acid