Läs mer
1H-imidazol-4-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10316654
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10316654 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10556884 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10316654 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC08804DE
Kemiska identifierare
CAS 3034-50-2
Molekylformel C4H4N2O
Molekylvikt (g/mol) 96.089
MDL-nummer MFCD00173726
InChI-nyckel ZQEXIXXJFSQPNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-imidazole-4-carbaldehyde, imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, imidazole-4-carboxaldehyde, 4-imidazolecarboxaldehyde, 4-formylimidazole, 4 5-imidazolecarboxaldehyde, 3h-imidazole-4-carbaldehyde, 4-formyl-1h-imidazole, imidazole-5-carbaldehyde
PubChem CID 76428
IUPAC-namn lH-imidazol-5-karbaldehyd
LEDER C1=C(NC=N1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-imidazole-4-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 96.09
Procent renhet 97%