Läs mer
1H-Imidazole-4-carbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H-Imidazole-4-carbonitrile |
| CAS | 57090-88-7 |
| Molekylformel | C4H3N3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Cyano-1H-imidazole, 4-Cyanoimidazole, 4-Imidazolecarbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3N3/c5-1-4-2-6-3-7-4/h2-3H,(H,6,7) |
| LEDER | N#CC1=CN=CN1 |
| IUPAC-namn | 1H-imidazole-5-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 93.09 |
| Formel vikt | 93.0327 |