Läs mer
1H-Indazol-1-ylmetanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H-Indazol-1-ylmethanol |
| CAS | 1006-29-7 |
| Molekylformel | C8H8N2O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2O/c11-6-10-8-4-2-1-3-7(8)5-9-10/h1-5,11H,6H2 |
| LEDER | OCn1ncc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | Indazol-1-ylmetanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.16 |
| Formel vikt | 148.0637 |