Läs mer
1H-Indazol-1-ylmetanol, TRC
Produktkod. 30394328
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30394328 10 mg
1 options
Produktkod. 30394328 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI62819010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Indazol-1-ylmethanol
CAS 1006-29-7
Molekylformel C8H8N2O
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8N2O/c11-6-10-8-4-2-1-3-7(8)5-9-10/h1-5,11H,6H2
LEDER OCn1ncc2ccccc12
IUPAC-namn Indazol-1-ylmetanol
Molekylvikt (g/mol) 148.16
Formel vikt 148.0637