Läs mer
1H-Indazol-3-amin, TRC
Produktkod. 30404512
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30404512 100 mg
1 options
Produktkod. 30404512 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI509003100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Indazol-3-amine
CAS 874-05-5
Molekylformel C7H7N3
Kvantitet 100 mg
Synonym 1H-Indazol-3-ylamine, 3-Amino-1H-indazole, 3-Aminoindazole, 3-Indazolamine, NSC 348887, NSC 44677
InChI formel InChI=1S/C7H7N3/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-7/h1-4H,(H3,8,9,10)
LEDER Nc1n[nH]c2ccccc12
Molekylvikt (g/mol) 133.15
Formel vikt 133.064