Läs mer
1H-indazol-4-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10391750
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10391750 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10391750 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00334DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Indazol-4-amine
CAS 41748-71-4
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C7H7N3
MDL-nummer MFCD03305710
Kvantitet 1 g
Synonym 4-amino-1h-indazole, 4-aminoindazole, 2h-indazol-4-amine, 1h-indazole-4-ylamine, 1h-indazol-4-ylamine, 4-amino indazole, 4-amino-indazole, 1h-indazole-4-amine, pubchem20573, indazol-4-amine
InChI-nyckel MDELYEBAXHZXLZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=C2C=NNC2=CC=C1
IUPAC-namn lH-indazol-4-amin
Molekylvikt (g/mol) 133.15
PubChem CID 413085
Formel vikt 133.15