Läs mer
1H-Indazole-3-karboxylsyra, Mikromol™
Beskrivning
1H-Indazol-3-karboxylsyra
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H-Indazole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 4498-67-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1H-Indazole-3-carboxylic Acid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C8 H6 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Granisetron Hydrochloride Imp. H (EP), Granisetron Imp. H (EP), 1H-Indazole-3-carboxylic Acid, Granisetron Hydrochloride Impurity H, Granisetron Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8(12)7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-7/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)c1n[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1H-indazol-3-karboxylsyra |
| Visa mer |