Läs mer
1H-indazol-3-karboxylsyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10545503 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10545503 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10545503 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer MO07468DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-02-2027
Kemiska identifierare
CAS 4498-67-3
Molekylformel C8H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 162.148
InChI-nyckel BHXVYTQDWMQVBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym indazole-3-carboxylic acid, 3-carboxyindazole, 3-indazolecarboxylic acid, indazole-3-carboxylicacid, 1h-indazol-3-carbonic acid, 2h-indazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1h-indazole, 1h-indazole-3-carbonic acid, 1-h-indazole-3-carboxylic acid, benzopyrazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 78250
IUPAC-namn 1H-indazol-3-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=NN2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Indazole-3-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 162.15
Procent renhet 97%