Läs mer
1H-indazol-4-borsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10533848 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10533848 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10533848 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430500010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 1023595-17-6 | C7H7BN2O2 | 161.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Indazole-4-boronic acid
CAS 1023595-17-6
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 166,0 °C till 168,0 °C
Färg Tan till vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H7BN2O2
MDL-nummer MFCD09878901
Kvantitet 1 g
Synonym 1h-indazol-4-yl boronic acid, 1h-indazole-4-boronic acid, indazole-4-boronic acid, 1h-indazol-4-yl-4-boronic acid, 1h-indazol-4-boronic acid, 4-borono-1h-indazole, indazole-4-boronic acid, hcl, indazole-4-boronic acid, hydrochloride, 1h-indazole-4-boronic acid hydrochloride, boronic acid, indazol-4-yl
InChI-nyckel BGZZJZIZRARGGZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER OB(O)C1=C2C=NNC2=CC=C1
IUPAC-namn lH-indazol-4-ylboronsyra
Molekylvikt (g/mol) 161.96
PubChem CID 44118310
Formel vikt 161.96
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1H-Indazole-4-boronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.