Läs mer
1H-indazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15447037
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15447037 250 mg 250mg
15427037 1 g 1g
15437037 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15447037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34115.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 677306-38-6
Molekylformel C8H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 162.148
MDL-nummer MFCD03840644
InChI-nyckel KGKZHHIUOZGUNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym indazole-4-carboxylic acid, 1h-indazole-4-carboxylicacid, 4-indazolecarboxylic acid, 4-carboxy-1h-indazole, 2h-indazole-4-carboxylic acid, pubchem19651, acmc-1b3os, ksc352q1d, 1h-indazole-4-carboxylic acid, 4-1h indazole carboxylic acid
PubChem CID 21982323
IUPAC-namn 1H-indazole-4-carboxylic acid
LEDER C1=CC(=C2C=NNC2=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Indazole-4-carboxylic acid
Smältpunkt ∽280°C (decomposition)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 162.15
Procent renhet 97%