missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1H-Indazole-5-boronic acid, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 10646850 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10646850 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10646850 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430350010

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1H-Indazole-5-boronic acid
CAS 338454-14-1
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H7BN2O2
MDL-nummer MFCD06739151
Kvantitet 1 g
Synonym 1h-indazole-5-boronic acid, 1h-indazol-5-yl boronic acid, indazole-5-boronic acid, 1h-indazol-5-yl-5-boronic acid, boronic acid, b-1h-indazol-5-yl, boronic acid, b-2h-indazol-5-yl, b-1h-indazol-5-yl-boronic acid, 5-borono-1h-indazole, 5-indazolylboronic acid, pubchem23544
InChI-nyckel CLVPGJWAMIADSY-UHFFFAOYSA-N
LEDER OB(O)C1=CC=C2NN=CC2=C1
IUPAC-namn 1H-indazol-5-ylboronic acid
Molekylvikt (g/mol) 161.96
PubChem CID 17750504
Formel vikt 161.96
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1H-Indazole-5-boronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.