Läs mer
1H-Indazol-6-karboxylsyra, 97 %
Produktkod. 10636850 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10636850 1 g Glasflaska 1g
10431420 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10636850 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430120010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
CAS: 704-91-6 | C8H6N2O2 | 162,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 704-91-6
Molekylformel C8H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 162.15
MDL-nummer MFCD06804571
InChI-nyckel DNCVTVVLMRHJCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym indazole-6-carboxylic acid, 1h-indazole-6-carboxylicacid, 6-carboxyindazole, 6-carboxy-1h-indazole, 6-indazolecarboxylic acid, ksc376q7p, 1h-indazole-6-carboxylic acid, 6-1h indazole carboxylic acid
PubChem CID 16227938
IUPAC-namn 1H-indazol-6-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C2C=NNC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Indazole-6-carboxylic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 297,0 °C till 300,0 °C
Färg Vitt till brunt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 162.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1H-Indazole-6-carboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.