Läs mer
1H-indazol-7-karboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H-indazole-7-carboxylic Acid |
| CAS | 677304-69-7 |
| Molekylformel | C8H6N2O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8(12)6-3-1-2-5-4-9-10-7(5)6/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12) |
| LEDER | OC(C1=C(NN=C2)C2=CC=C1)=O |
| IUPAC-namn | 1H-indazol-7-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.15 |
| Formel vikt | 162.0429 |