Läs mer
1H-inden, 90+%, stabb. med 0,01 % 4-tert-butylkatekol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11494843
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494843 250 mL 250ml
11484843 50 mL 50ml
11474843 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494843 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12192.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 95-13-6 | C9H8 | 116.163 g/mol
1H-Indene är en byggsten som har använts i syntesen av isatiner. Det användes i syntesen av ett nytt C60-derivat, inden-C60-bisaddukt. Den användes vid framställning av polyinden genom den kontrollerade katjoniska polymerisationen initierad med kumylmetyleter/TiCl4 i CH2Cl2.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1H-Indene är en byggsten som har använts i syntesen av isatiner. Det användes i syntesen av ett nytt C60-derivat, inden-C60-bisaddukt. Den användes vid framställning av polyinden genom den kontrollerade katjoniska polymerisationen initierad med kumylmetyleter/TiCl4 i CH2Cl2.
Löslighet
Löslig i etanol, aceton, etyleter och eter. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Förvara mörkt. Inkompatibel med oxidationsmedel, ljus, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-13-6
Molekylformel C9H8
Molekylvikt (g/mol) 116.163
MDL-nummer MFCD00003777
InChI-nyckel YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Synonym indene, indonaphthene, inden, unii-67h8y6lb8a, indenyl radical, 1h-inden, pubchem20728, indene, reag, acmc-209ruy
PubChem CID 7219
ChEBI CHEBI:41921
IUPAC-namn 1H-inden
LEDER C1C=CC2=CC=CC=C21
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Indene
Namnnotering Stabilized with 0.01% 4-tert-butylcatechol
Smältpunkt ∼-2°C
Densitet 0.996
Kokpunkt 181°C to 182°C
Flampunkt 58°C (136°F)
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.57
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN3295
Beilstein 635873
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,4939
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,acetone,ethyl ether,and ether. Insoluble in water.
Formel vikt 116.16
Procent renhet ≥90%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.