Läs mer
1H-inden, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15498959
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15498959 100 g 100g
11383296 5 g 5g
11393296 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15498959 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12665.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 95-13-6 | C9H8 | 116.163 g/mol
1H-inden används i syntesen av det nya C60-derivatet, inden-C60-bisaddukt1. Den användes vid framställning av polyinden genom den kontrollerade katjoniska polymerisationen initierad med kumylmetyleter/TiCl4 i CH2Cl2. Det används också vid syntes av isatiner och vid produktion av termoplastiska inden/kumaronhartser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1H-Indene används i syntesen av nya C60-derivat, inden-C60 bisadduct1. Den användes vid framställning av polyinden genom den kontrollerade katjoniska polymerisationen initierad med kumylmetyleter/TiCl4 i CH2Cl2. Det används också vid syntes av isatiner och vid produktion av termoplastiska inden/kumaronhartser.
Löslighet
Löslig i etanol, aceton, etyleter och eter. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Rekommenderad lagringstemperatur är 2 - 8 °C. Den är känslig för ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-13-6
Molekylformel C9H8
Molekylvikt (g/mol) 116.163
MDL-nummer MFCD00003777
InChI-nyckel YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Synonym indene, indonaphthene, inden, unii-67h8y6lb8a, indenyl radical, 1h-inden, pubchem20728, indene, reag, acmc-209ruy
PubChem CID 7219
ChEBI CHEBI:41921
IUPAC-namn 1H-inden
LEDER C1C=CC2=CC=CC=C21
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Indene
Smältpunkt ∼-2°C
Densitet 0.996
Kokpunkt 181°C to 182°C
Flampunkt 58°C (136°F)
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.574
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 635873
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,4939
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,acetone,ethyl ether,and ether. Insoluble in water.
Formel vikt 116.16
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.