Läs mer
1H-Indol-3-amine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1H-Indol-3-amine Hydrochloride |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2.ClH/c9-7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8;/h1-5,10H,9H2;1H |
| Formel vikt | 168.0454 |