Läs mer
(1H-Indol-3-yl)methanamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1H-Indol-3-yl)methanamine Hydrochloride |
| CAS | 1266692-14-1 |
| Molekylformel | C9H10N2 . HCl |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1H-Indol-3-ylmethanamine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2.ClH/c10-5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9;/h1-4,6,11H,5,10H2;1H |
| LEDER | C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CN.Cl |
| IUPAC-namn | (1H-indol-3-yl)methanamine hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.65 |
| Formel vikt | 182.54 |