missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1H-Indol-3-yl)methanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1H-Indol-3-yl)methanamine |
| CAS | 22259-53-6 |
| Molekylformel | C9 H10 N2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Indole-3-methanamine, 3-Indoylmethanamine, 3-(Aminomethyl)indole |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2/c10-5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5,10H2 |
| LEDER | NCc1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1H-indol-3-ylmethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.189 |
| Formel vikt | 146.084 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?