Läs mer
1H-Indol-4-ol, Mikromol™
Produktkod. 30051602
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051602 100 mg
30050096 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051602 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0082.01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1H-Indol-4-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Indol-4-ol
CAS 2380-94-1
Analyt- eller komponentnamn 1H-Indol-4-ol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H7 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1H-Indol-4-ol, Pindolol Imp. E (EP), Pindolol Impurity E
InChI formel InChI=1S/C8H7NO/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9-7/h1-5,9-10H
LEDER Oc1cccc2[nH]ccc12
IUPAC-namn 1H-indol-4-ol
Molekylvikt (g/mol) 133.15
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 133.0528 g/mol