Läs mer
1H-Indole-2,3-dione, TRC
Produktkod. 17931325
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17931325 100 g
17934075 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17931325 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI627060100G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-56-5
Molekylformel C8 H5 N O2
Molekylvikt (g/mol) 147.13
Synonym Indole-2,3-dione, 2,3-Dihydro-1H-indole-2,3-dione, 2,3-Dihydroindole-2,3-dione, 2,3-Diketoindoline, 2,3-Dioxo-2,3-dihydroindole, 2,3-Dioxoindoline, 2,3-Indolindione, 2,3-Indolinedione, Isatic Acid Lactam, Isatin, Isatine, Isatinic Acid Anhydride, NSC 9262, Pseudoisatin, o-Aminobenzoylformic Anhydride
IUPAC-namn 1H-indole-2,3-dione
LEDER O=C1Nc2ccccc2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isatin
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(7)11/h1-4H,(H,9,10,11)
Formel vikt 147.032