Läs mer
1H-indol-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10103244
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10103244 1 g 1g
10373452 250 mg 250mg
10536585 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10103244 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC12801DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 1477-50-5
Molekylformel C9H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 161.16
MDL-nummer MFCD00005611
InChI-nyckel HCUARRIEZVDMPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-2-carboxylic acid, 2-carboxyindole, 2-indolecarboxylic acid, indol-2-carboxylic acid, 1h-indolecarboxylic acid, indole-2-carboxylate, 2-indolylformic acid, 2-indole carboxylic acid, 1h-indol-2-carbons, carboxyindole
PubChem CID 72899
IUPAC-namn 1H-indol-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2N1
Specifications
Kemiskt namn eller material 1H-Indole-2-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 161.16
Procent renhet 97%