Läs mer
1H-indol-2-metanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15582373 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15582373 1 g 1g
15592373 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15582373 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 459810010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24621-70-3 | C9H9NO | 147.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24621-70-3
Molekylformel C9H9NO
Molekylvikt (g/mol) 147.17
InChI-nyckel XEEANGGQJOWRTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-indol-2-yl methanol, 1h-indole-2-methanol, 1h-indol-2-yl-methanol, 2-hydroxymethylindole, 2-hydroxymethyl indole, hydroxymethylindol, 2-indolemethanol, indole-2-methanol, indol-2-ylmethan-1-ol
PubChem CID 98783
IUPAC-namn lH-indol-2-ylmetanol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Indole-2-methanol
Smältpunkt 72.0°C to 78.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 147.17
Procent renhet 96%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1H-Indole-2-methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.