Läs mer
1H-indol-3-acetamid, TRC
Produktkod. 30408148
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30408148 1 g
1 options
Produktkod. 30408148 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI5774911G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Indole-3-acetamide
CAS 879-37-8
Molekylformel C10H10N2O
Kvantitet 1 g
Synonym Indole-3-acetamide, 2-(1H-Indol-3-yl)acetamide, 2-(3-Indolyl)acetamide, 3-Indolylacetamide, NSC 1969
InChI formel InChI=1S/C10H10N2O/c11-10(13)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,12H,5H2,(H2,11,13)
LEDER NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
IUPAC-namn 2-(1H-indol-3-yl)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 174.2
Formel vikt 174.0793