Allmän information
•1H-Indol-3-ättiksyra är ett växttillväxthormon som tillhör auxinklassen. Det anses också vara en inducerare av växtcellsförlängning och -delning som kan orsaka okontrollerad tillväxt
Användningsområden
•Denna förening är en monokarboxylsyra; en ättiksyra i vilken en av metylväteatomerna har ersatts av en 1H-indol-3-ylgrupp.
• Utöver sin roll som ett växthormon, reglerar denna förening vävnadsdifferentiering, apikal dominans och svar på ljus, gravitation och patogener
• Den kan användas som en signalmolekyl nödvändig för utveckling av växtorgan och koordinering av tillväxt
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1H-Indole-3-acetic acid |
| CAS Min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | 167,0 °C |
| Färg | Färglös till gul |
| Flampunkt | 171 °C |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 98% (HPLC) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 10 g |
| Show More |
Safety and Handling
- 2-(1H-indol-3-yl)acetic acid
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.