Läs mer
1H-indol-3-ättiksyra, 98 %
Produktkod. 10285350 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10285350 100 g Glasflaska 100g
10275350 10 g Glasflaska 10g
10449040 25 g Glasflaska 25g
10043613 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10285350 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 122161000
 Begränsad artikel
I lager
1H-indol-3-ättiksyra, CAS # 87-51-4, även känd som indol-3-ättiksyra, är en monokarboxylsyra som främst används som växttillväxthormon och är det vanligaste naturligt förekommande växthormonet i auxinfamiljen. | CAS: 87-51-4 | C10H9NO2 | 175,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän information
•1H-Indol-3-ättiksyra är ett växttillväxthormon som tillhör auxinklassen. Det anses också vara en inducerare av växtcellsförlängning och -delning som kan orsaka okontrollerad tillväxt
Användningsområden
•Denna förening är en monokarboxylsyra; en ättiksyra i vilken en av metylväteatomerna har ersatts av en 1H-indol-3-ylgrupp.
• Utöver sin roll som ett växthormon, reglerar denna förening vävnadsdifferentiering, apikal dominans och svar på ljus, gravitation och patogener
• Den kan användas som en signalmolekyl nödvändig för utveckling av växtorgan och koordinering av tillväxt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-51-4
Molekylformel C10H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 175.19
MDL-nummer MFCD00005636
InChI-nyckel SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-3-acetic acid, 3-indoleacetic acid, heteroauxin, indoleacetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 2-1h-indol-3-yl acetic acid, rhizopin, 1h-indol-3-ylacetic acid, indol-3-ylacetic acid, rhizopon a
PubChem CID 802
ChEBI CHEBI:16411
IUPAC-namn 2-(lH-indol-3-yl)ättiksyra
LEDER OC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Indole-3-acetic acid
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 167,0 °C
Färg Färglös till gul
Flampunkt 171 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 22, 66
Merck Index 15, 5004
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 8 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i aceton och eter, fritt löslig i alkohol, sparsamt löslig i kloroform
Formel vikt 175.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(1H-indol-3-yl)acetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.