Läs mer
1H-Indole-3-carbonitrile, 97%, Maybridge™
Produktkod. 10041724
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10041724 1 g Amber Glass Bottle 1g
10051004 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10041724 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF01264DA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 5457-28-3
Molekylformel C9H6N2
Molekylvikt (g/mol) 142.16
MDL-nummer MFCD00022717
InChI-nyckel CHIFTAQVXHNVRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanoindole, indole-3-carbonitrile, 3-indolecarbonitrile, chembl46724, zlchem 360, 3-cyano-1h-indole, pubchem7325, acmc-209lhi, 1h-indol-3-yl cyanide
PubChem CID 230282
IUPAC-namn 1H-indole-3-carbonitrile
LEDER N#CC1=CNC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Indole-3-carbonitrile
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 142.16