Läs mer
1H-indol-3-karboxylsyra, Mikromol™
Produktkod. 30052099
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052099 100 mg
30049865 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30052099 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0763.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1H-indol-3-karboxylsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Indole-3-carboxylic Acid
CAS 771-50-6
Analyt- eller komponentnamn 1H-Indole-3-carboxylic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H7 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Tropisetron Hydrochloride Imp. B (EP), Tropisetron Imp. B (EP), 1H-Indole-3-carboxylic Acid, Tropisetron Hydrochloride Impurity B, Tropisetron Impurity B
InChI formel InChI=1S/C9H7NO2/c11-9(12)7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H,(H,11,12)
LEDER OC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
IUPAC-namn 1H-indol-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 161.16
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 161,0477 g/mol