Läs mer
1H-Indole-5-carboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H-Indole-5-carboxamide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2O/c10-9(12)7-1-2-8-6(5-7)3-4-11-8/h1-5,11H,(H2,10,12) |
| Formel vikt | 160.0637 |