Läs mer
1H-indol-7-kolhydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10384342
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10384342 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 10384342 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB02108CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-indole-7-carbohydrazide
CAS 321309-24-4
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C9H9N3O
MDL-nummer MFCD00572868
Kvantitet 250 mg
Synonym 1h-indole-7-carboxylic acid hydrazide, 7-hydrazinocarbonyl-1h-indole, 1h-indole-7-carboxylic acid, hydrazide, indole-7-carbohydrazide, 1h-indole-7-carboxylicacid, hydrazide
InChI-nyckel NCFMBDUFIJHHAW-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)NN)NC=C2
IUPAC-namn 1H-indol-7-kolhydrazid
Molekylvikt (g/mol) 175.191
PubChem CID 712457
Formel vikt 175.19
Procent renhet 97%