Läs mer
1H-indol-7-karboxylsyra, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10532272
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10532272 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 10532272 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB12826CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Indole-7-carboxylic acid
CAS 1670-83-3
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H7NO2
MDL-nummer MFCD00210442
Kvantitet 250 mg
Synonym indole-7-carboxylic acid, 7-indolecarboxylic acid, indole-7-carboxylicacid, zlchem 444, pubchem2475, 7-carboxyindole, acmc-209dvl, indole-7-carboxlic acid, indole 7-carboxylic acid, 1h-indole-7-carboxylicacid
InChI-nyckel IPDOBVFESNNYEE-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)NC=C2
IUPAC-namn 1H-indol-7-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 161.16
PubChem CID 74281
Formel vikt 161.16
Procent renhet 90%