Läs mer
1H-Naphtho[2,3-d][1,2,3]triazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H-Naphtho[2,3-d][1,2,3]triazole |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7N3/c1-2-4-8-6-10-9(11-13-12-10)5-7(8)3-1/h1-6H,(H,11,12,13) |
| Formel vikt | 169.064 |
| Procent renhet | >95% |