Läs mer
1H-Perfluorohexane, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11479686
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11479686
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20226.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 355-37-3
Molekylformel C6HF13
Molekylvikt (g/mol) 320.05
MDL-nummer MFCD00142632
InChI-nyckel XJSRKJAHJGCPGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-perfluorohexane, 1h-tridecafluorohexane, hexane, tridecafluoro, trideca-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-fluorohexane, hexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro, tridecafluorohexane, acmc-209tqg, #
PubChem CID 67730
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluorohexane
LEDER FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Perfluorohexane
Densitet 1.6843
Kokpunkt 70°C to 71°C
Flampunkt None
Linjär formel CF3(CF2)5H
Brytningsindex <1.300
Kvantitet 5 g
Beilstein 1799000
Formel vikt 320.05
Procent renhet 97%