Läs mer
1H-Perfluorohexane, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11499686
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499686 100 g 100g
11479686 5 g 5g
11489686 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11499686 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20226.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 355-37-3
Molekylformel C6HF13
Molekylvikt (g/mol) 320.05
MDL-nummer MFCD00142632
InChI-nyckel XJSRKJAHJGCPGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-perfluorohexane, 1h-tridecafluorohexane, hexane, tridecafluoro, trideca-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-fluorohexane, hexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro, tridecafluorohexane, acmc-209tqg, #
PubChem CID 67730
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluorohexane
LEDER FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Perfluorohexane
Densitet 1.6843
Kokpunkt 70°C to 71°C
Flampunkt None
Linjär formel CF3(CF2)5H
Brytningsindex <1.300
Kvantitet 100 g
Beilstein 1799000
Formel vikt 320.05
Procent renhet 97%