Läs mer
1H-Phenalen-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H-Phenalen-1-one |
| CAS | 548-39-0 |
| Molekylformel | C13 H8 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Phenalen-1-one, 1H-Benzonaphthen-1-one, 7-Perinaphthenone, NSC 150161, Perinaphthenone, Phenalenone, Phenalone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8O/c14-12-8-7-10-4-1-3-9-5-2-6-11(12)13(9)10/h1-8H |
| LEDER | O=C1C=Cc2cccc3cccc1c23 |
| IUPAC-namn | phenalen-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.202 |
| Formel vikt | 180.058 |