Läs mer
1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride, 99%
Produktkod. 15407118
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15407118 10 g 10g
15417118 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15407118 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60631.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4023-02-3 | C4H6N4 | 110.12 g/mol
1H-Pyrazol-1-karboxamidinhydroklorid kan användas i följande studier:
  • Framställning av guanidylerade hålfibermembran.
  • SGuanylering av aminer och i peptidsyntes.
  • Syntes av bis-guanidinium-kolesterolderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1H-Pyrazol-1-karboxamidinhydroklorid kan användas i följande studier: •Framställning av guanidylerade hålfibermembran. •Guanylering av aminer och i peptidsyntes. •Syntes av bis-guanidinium-kolesterolderivat.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara i rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4023-02-3
MDL-nummer MFCD00210087
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride
Smältpunkt 167°C to 170°C
Molekylformel C12H5ClO3
Kvantitet 10 g
Synonym 4-chloro-1,8-naphthalic anhydride, 4-chloronaphthalic anhydride, 6-chlorobenzo de isochromene-1,3-dione, 4-chloronapthalic anhydride, 6-chloro-1h,3h-benzo de isochromene-1,3-dione, 4-chloronaphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione, 6-chloro, naphthalic anhydride, 4-chloro-7ci,8ci, 6-chloro-1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione
Löslighetsinformation Soluble in water.
InChI-nyckel UJEUBSWHCGDJQU-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC2=C(C=CC3=C2C(=C1)C(=O)OC3=O)Cl
Molekylvikt (g/mol) 232.62
PubChem CID 77672
Formel vikt 146.58
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.